Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Agarose
GREENER_CHOICE
Der handliche Ausguss sorgt für weniger Verschütten und Kontamination
Marke:  Invitrogen™ 16500100
268.01 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11553277
  • 402.00 CHF / 100 Gramm
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
UltraPure™ Agarose ist ein Polysaccharid, das für die größenbasierte Trennung von Nukleinsäuren in der Agarose-Gelelektrophorese genutzt wird. UltraPure™ Agarose eignet sich ideal für die Trennung von DNA- und RNA-Fragmenten von 100 bp bis >30 kb
  • Ideal für die Analyse und Gewinnung von DNA und RNA für Routineanwendungen
  • Starke Gelstruktur ermöglicht eine bessere Handhabung und weniger Brüche
  • Verwendbar in Protein-Elektrophorese-Anwendungen wie der Ouchterlony-Doppelimmundiffusion (Antigen-Antikörper-Interaktionsassay) und der radialen Immundiffusion (RID) (Antigen-Quantifizierungsassay)
  • Verbesserte Verpackung
  • Leistungs- und Qualitätskontrolle
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Inhalt: 1 Beutel mit 100 g UltraPure™ Agarose
Lagerung: 15 °C° bis 30 °C
100 bp bis > 30 kb
Gelelektrophorese
Nachhaltige Verpackung
UltraPure™
Raumtemperatur
Agarose
Pulver
Agarose-Gele
Standard-Schmelzpunkt
100 g
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer0001324146 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number16500100
Chargennummer0001324142 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number16500100
Chargennummer0001322532 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number16500100
Chargennummer0001096899 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number16500100
Chargennummer0001117497 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number16500100
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ UltraPure™ Agarose > 100 g