Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ 1-Step Transferpuffer
Führen Sie schnelle, halbtrockene Übertragungen von 10-300 kDa Proteinen von Polyacrylamidgelen (SDS-PAGE) auf Nitrocellulose- oder PVDF-Membranen mit dem Pierce G2 Fast Blotter durch.
Marke:  Thermo Scientific™ 84742
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15185204
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Pierce 1-Step Transferpuffer wurde für die schnelle halbtrockene Übertragung von 10-300 kDa Proteinen von Polyacrylamidgelen (SDS-PAGE) auf Nitrocellulose- oder PVDF-Membranen mit dem Pierce G2 Fast Blotter entwickelt.
Bei Verwendung mit dem Pierce G2 Fast Blotter ermöglicht dieser Puffer einen effektiven Gel-zu-Membran-Transfer von Proteinen in 5 bis 10 Minuten mit einer Effizienz, die den herkömmlichen Western Blotting-Verfahren entspricht oder besser ist. Pierce 1-Step Transfer Buffer ist auch mit anderen Protein-Halbtrockentransfergeräten kompatibel, die mit einem geeigneten Starkstrom-Netzteil gekoppelt sind. Solche Geräte liefern konstanten hohen Strom (1.3 bis 5.0 Ampere), um Proteine mittels der hohen Ionenstärkebedingungen, die vom Transferpuffer geliefert werden, schnell zu übertragen.
Überzeugende Details:
  • Schnell – Die Formulierung mit hoher Ionenstärke ermöglicht eine Proteinübertragung in   5 bis 10 Minuten, wenn sie mit kompatiblen, schnellen halbtrockenen Blotting-Systemen durchgeführt wird
  • Gebrauchsfertig – Lieferung als 1x-Lösung, die stabil und bei Raumtemperatur einsatzbereit ist
  • Optimiert – Der Pierce G2 Fast Blotter wurde für nahtlose und zuverlässige Leistung entwickelt
  • Kompatibel – Effektiv mit anderen halbtrockenen Transfergeräten, die mit einer geeigneten Starkstromversorgung ausgestattet sind
  • Kostengünstig – Hervorragende Leistung ohne die speziellen oder teuren Verbrauchsmaterialien, die bei anderen schnellen halbtrockenen Transfergeräten benötigt werden
Anforderungen: Pierce G2 Fast Blotter (Artikel-Nr. 62288) oder ein anderes halbtrockenes Transfergerät, das mit einer leistungsfähigen Starkstromversorgung ausgestattet oder verbunden ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Transferpuffer
4 Mini-Blots à 50 ml
Proprietärer wässriger Puffer
200 ml
Videos
  • Thermo Scientific Pierce G2 Fast Blotter
  • Thermo Scientific Pierce G2 Fast Blotter
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ 1-Step Transferpuffer > Pierce 1-Step Transferpuffer; 200 ml