Learn More
SGE™ Autosampler-Spritzen
Die integrierte Diamond Spritzentechnologie gewährleistet wesentlich höhere Langlebigkeit, Klarheit und Genauigkeit. SGE Autosampler-Spritzen mit fester 42 mm-Kanüle mit Konusspitze sind speziell für den Einsatz in Agilent Autosamplern konzipiert.
Marke:  SGE™ 002838
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10402561
  • 430.00 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit
  • Große Temperaturbereiche
  • Erhöhte Laufruhe
  • Farbcodierte Spritzen nach Volumen
  • Auswahl an Nadelmessstärken- und -längenoptionen
Spezifikation
Spezifikation
23 ga.
Gaschromatographie
42 mm
10FX-AG-0.63 6/Packung
10 μl
Agilent GC-Autosampler 7693 A, 7673, 7683 und 6850 ALS
0.63 mm
1.65 in.
Autosampler-Spritze
6 Packungen
Konus
Befestigt
Name des Produkts
SGE™ Autosampler-Spritzen > Modell:10FX-AG-0.63 6St./Packung; AD:0,63mm; Gauge:23; Volumen:10 μl