Learn More
Fisherbrand™ Rechteckige Absorptionsdurchflussküvetten, Quarz
Auswahl an Zellen mit Quarzfenstern für die Transformation von fernem Ultraviolett bis Infrarot
Marke:  Fisherbrand™ 14958132
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15236073
  • 857.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-09-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kompakte Größe
  • Alle Zellen haben eine Größe von 12.5 mm im Quadrat.
  • Angeschweißte Einlass- und Auslassrohre
  • Mit zwei durchsichtigen und zwei schwarzen Fenstern
  • Der Wellenlängenbereich für alle Zellen beträgt 190 bis 2600 nm und 2850 bis 3600 nm.
Bestellinformation
Wählen Sie Zellen aus, deren mittlere Höhe der mittleren Blendenhöhe entspricht, und zentrieren Sie den Lichtstrahl Ihres Spektralphotometers entsprechend. Beispiel: Die mittlere Höhe für Geräte von Beckman™ oder Spectronic™ beträgt 8.5 mm; die mittlere Höhe für Geräte von Hewlett-Packard™, Perkin-Elmer™ und Shimadzu™ beträgt 15 mm.
Spezifikation
Spezifikation
Kompakte Durchflusszelle
Quarz
10 mm
45 mm
450 μl
4 mm
190 to 2600 nm and 2850 to 3600 nm
12,5mm
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Fisherbrand™ Rechteckige Absorptionsdurchflussküvetten, Quarz > Volumen 450 μl; Pfadlänge: 10 mm; Innenbreite: 4 mm; Außenbreite: 12.5 mm; Außenhöhe: 45 mm