Learn More
Sartorius PICUS™ elektronische 8-Kanalpipetten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Hilft, Gesundheitsschäden aufgrund beständig wiederholter Belastung zu vermeiden. Die elektronische Sartorius PICUS™ 8-Kanalpipette sorgt durch modernen Gleichstrommotor und Fehlerüberwachungssystem für hochgenaue, präzise und verlässliche Ergebnisse.
Marke:  Sartorius 735391
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13213029
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Diese leichtgewichtige und kleine elektronische Pipette sichert eine optimale Arbeitshaltung und ermöglicht ein ermüdungsfreies Pipettieren. Das neue ergonomische Design hilft, Gesundheitsschäden aufgrund beständig wiederholter Belastung zu vermeiden, und senkt die Arbeitsbelastung bei langandauernden Pipettierserien. Ermöglicht bessere, verlässlichere Ergebnisse durch Technologie der nächsten Generation und Fehlerüberwachungssystem.
  • Verhindert Verletzungen durch wiederholte Belastung (RSI) durch leichtes, ergonomisches Design und elektronischen Spitzenabwurf
  • Der moderne Gleichstrommotor und das Fehlerüberwachungssystem sorgen für hochgenaue, präzise und verlässliche Ergebnisse
  • Zeitersparnis durch extrem schnelle Einhandbedienung, einen einzigartigen integrierten Mikrotiterplatten-Tracker und einfache Programmierbarkeit
  • Einstellrad zum Scrollen durch Menüs, Einstellen des Volumens und Steuern der manuellen Pipettierung
  • Vielfältige Pipettiermodi mit anwenderfreundlicher Oberfläche und Speicherplätzen für die bevorzugten Programme
  • Einzigartiger Tracker in Verbindung mit Pipettier-, Rückwärtspipettier- und Multidispensier-Modi zur Unterstützung der Arbeit mit Mikrotiterplatten
  • Einstellmöglichkeit für 1, 2 und 3 Punkte
  • Einfache Wartung der unteren Teile mit in der Software integrierten GLP-Informationen für Service und Kalibrierung
  • Safe-Cone Filter in allen Modellen mit >10 μl zur Verhinderung von Kontamination
  • Autoklavierbare Unterteile in allen Ausführungen (außer 1.200 μl)
  • Kompatibel mit elektronischen Pipettenladesystemen, Ladeständern für eine Pipette und Ladekarussells für vier Pipetten
  • Direkte Lademöglichkeit mit Micro-USB-Kabel
  • Lieferung ohne USB-AC-Adapter (separat erhältlich)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,5%, 1%, 2,5%
Autoklavierbar
8
Ja
50 bis 1200 μl
1 μl
Jeweils
1200 μl Spitze
Violett
PICUS™
Elektronische Pipette
Ergonomisch
1,00 bis 0,20
2 Jahre
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Sartorius PICUS™ elektronische 8-Kanalpipetten > 8-Kanal; Lila; 50 bis 1200 μl; Inkrement: 1 μl; mit 5.33 mm Standard, Plus Safe-Cone-Filter