Learn More
Sartorius PICUS™ elektronische 8-Kanalpipetten
Hilft, Gesundheitsschäden aufgrund beständig wiederholter Belastung zu vermeiden. Die elektronische Sartorius PICUS™ 8-Kanalpipette sorgt durch modernen Gleichstrommotor und Fehlerüberwachungssystem für hochgenaue, präzise und verlässliche Ergebnisse.
1525.00 CHF - 1845.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Anzahl Kanäle | 8 |
Produktlinie | PICUS™ |
Programmierbar | Ja |
Typ | Elektronische Pipette |
Produktcode | Marke | Farbe | Volumen (metrisch) | Schritten | Präzision | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Volumen (metrisch) | Schritten | Präzision | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13293019
![]() ![]() |
Sartorius
735341 |
Gelb | 5 bis 120 μl | 0,1 μl | 1,50 bis 0,20 | N/A | ||||||
13213029
![]() ![]() |
Sartorius
735391 |
Violett | 50 bis 1200 μl | 1 μl | 1,00 bis 0,20 | N/A | ||||||
13203029
![]() ![]() |
Sartorius
735361 |
Orange | 10 bis 300 μl | 0.2 μl | 1,00 bis 0,20 | N/A | ||||||
Beschreibung
Diese leichtgewichtige und kleine elektronische Pipette sichert eine optimale Arbeitshaltung und ermöglicht ein ermüdungsfreies Pipettieren. Das neue ergonomische Design hilft, Gesundheitsschäden aufgrund beständig wiederholter Belastung zu vermeiden, und senkt die Arbeitsbelastung bei langandauernden Pipettierserien. Ermöglicht bessere, verlässlichere Ergebnisse durch Technologie der nächsten Generation und Fehlerüberwachungssystem.- Verhindert Verletzungen durch wiederholte Belastung (RSI) durch leichtes, ergonomisches Design und elektronischen Spitzenabwurf
- Der moderne Gleichstrommotor und das Fehlerüberwachungssystem sorgen für hochgenaue, präzise und verlässliche Ergebnisse
- Zeitersparnis durch extrem schnelle Einhandbedienung, einen einzigartigen integrierten Mikrotiterplatten-Tracker und einfache Programmierbarkeit
- Einstellrad zum Scrollen durch Menüs, Einstellen des Volumens und Steuern der manuellen Pipettierung
- Vielfältige Pipettiermodi mit anwenderfreundlicher Oberfläche und Speicherplätzen für die bevorzugten Programme
- Einzigartiger Tracker in Verbindung mit Pipettier-, Rückwärtspipettier- und Multidispensier-Modi zur Unterstützung der Arbeit mit Mikrotiterplatten
- Einstellungen für 1-Punkt-, 2-Punkte- und 3-Punkte
- Einfache Wartung der unteren Teile mit in der Software integrierten GLP-Informationen für Service und Kalibrierung
- Safe-Cone Filter in allen Modellen mit >10 μl zur Verhinderung von Kontamination
- Autoklavierbare untere Teile bei allen Modellen (außer 1200 μl-Modell)
- Kompatibel mit elektronischen Pipettenladesystemen, Ladeständern für eine Pipette und Ladekarussells für vier Pipetten
- Direkte Lademöglichkeit mit Micro-USB-Kabel
Spezifikation
Autoklavierbar | |
PICUS™ | |
Elektronische Pipette | |
Jeweils |
8 | |
Ja | |
Ergonomisch | |
2 Jahre |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius PICUS™ elektronische 8-Kanalpipetten