Learn More
3M™ Atemschutzmaske, Serie 8300
Diese Maske gewährleistet einen komfortablen, wirkungsvollen Atemschutz für Umgebungen mit Staubpartikeln und/oder Partikeln aus nicht-flüchtigen Flüssigkeiten in der Luft. Die Atemschutzmaske der 3M Serie 8300 gewährleistet ein gleichbleibend hohes Wirkverhalten und sorgt für eine wirkungsvolle Filterung bei geringem Atemwiderstand.
Marke: 3M™ 7100010817
Beschreibung
Die Partikelmasken der 3M Serie 8300 zeichnen sich durch zusätzliche Komfort-Merkmale aus und sorgen u.a. durch ihre weiche Polsterung für hohen Tragekomfort. Die 3M Atemschutzmasken Serie 8300 ist mit und ohne Ausatemventil in drei Schutzstufen erhältlich. Sie bietet damit sicheren Schutz für alle Anforderungen.Die Vorteile im Überblick:
Die Materialien wurden mit Blick auf besonders hohen Komfort und Haltbarkeit ausgesucht
Farbcodierte Bänder vereinfachen die Erkennung der Schutzstufe
Der Nasenbügel passt sich schnell und leicht an die Nasenform an und bietet dem Träger dadurch noch mehr Komfort
Der Maskenkörper sorgt für hohe Standfestigkeit
Das 3M Cool Flow Ausatemventil verhindert Hitze- und Feuchtigkeitsstau in der Maske und sorgt so für komfortablen Schutz auch in warmen, feuchten Umgebungen
Beschreibung: 3M 8322 Atemschutzmaske FFP2 NR D mit Cool-Flow Ausatemventil bis zum 10-fachen des Grenzwertes
Spezifikation
AS/NZS 1716:2003; European Standard EN149:2001 + A1:2009 NR | |
Thermoplastic Elastomer | |
Yes | |
Yes | |
Aluminum clip | |
No |
FFP2 | |
General Purpose Particulate Respirator | |
Industries where workers will be exposed to dust particles or non-volatile liquid particles | |
8322 | |
Non-sterile |