Learn More
Invitrogen™ PichiaPink™ Sekretionssignalset
The PichiaPink™ Secretion Signal Set is a set of 8 DNA fragments encoding secretion signal sequences. The PichiaPink™ Secretion Signal Set is designed to be easily ligated in front of your gene.
Marke:  Invitrogen™ A11155
3255.50 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10465785
  • 3895.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Klonierung in Expressionsvektoren
PichiaPink Sekretionssignalset
P. pastoris, P. pastoris
Das PichiaPink™ Sekretionssignalset besteht aus 8 Signalsequenzen, bei denen es sich um DNA-Duplexe handelt:
• S. cerevisiae alpha-Paarungsfaktor-Vorsequenz
• Asp. niger alpha-Amylase
• Asp. Awarmori Glucoamylase-Signal
• H. sapiens Serumalbumin-Signal
• K. maxianus Inulinase-Vorsequenz
• S. cerevisiae Killerprotein-Sequenz
• S. cerevisiae Invertase-Signalsequenz
• G. gallus Lysozym-Signalsequenz
Menge: 40 pmol
Lagerung bei -20 °C
AOX1
Zellbasierte Expression
Proteinbiologie, Proteinexpression, Hefeexpression, Pichia-pastoris-Expressionssysteme, Klonierung in Expressionsvektoren
1 Kit
PichiaPink™
Restriktionsenzym/MCS
pPINK-LC, pPINK-HC
Raumtemperatur
Name des Produkts
Invitrogen™ PichiaPink™ Sekretionssignalset > 1 Kit