Learn More
PI 103 hydrochloride, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18095252
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
PI 103 hydrochloride, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18095252
1 mg
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Artikelnummer. 18095252
Marke: Tocris Bioscience 2930/1
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Inhibitor of PI 3-kinase, mTOR and DNA-PK
Inhibitor of DNA-PK, PI 3-kinase (p110α) and mTOR (IC50 values are 2, 8, 20, 26, 48, 83, 88, 150, 850, 920, ∽ 1000 and 2300 nM for DNA-PK, p110α, mTORC1, PI 3-KC2β, p110δ, mTORC2, p110β, p110γ, ATR, ATM, PI 3-KC2α and hsVPS34 respectively). Inhibits growth of human tumor xenografts in mice in vivo. Induces autophagosome formation in glioma cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 371935-79-4
Summenformel C19H17ClN4O3
Molekulargewicht (g/mol) 384.82
InChI-Schlüssel XSQMYBFFYPTMFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym pi 103 hydrochloride, pi-103 hydrochloride, pi103 hydrochloride, pubchem22442, pi-103, hydrochloride, c19h16n4o3.clh, pi 103 hydrochloride;pi103 hydrochloride, 3-4-morpholinopyrido 3',2':4,5 furo 3,2-d pyrimidin-2-yl phenol hydrochloride, 3-4-4-morpholinylpyrido 3',2':4,5 f uro 3,2-d pyrimidin-2-yl phenol hydrochlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 16739368
IUPAC-Name 3-(4-morpholin-4-ylpyrido[2,3]furo[2,4-b]pyrimidin-2-yl)phenol;hydrochloride
SMILES C1COCCN1C2=NC(=NC3=C2OC4=C3C=CC=N4)C5=CC(=CC=C5)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PI 103 hydrochloride
Menge 1 mg
Formelmasse 384.82
Reinheit (%) >98%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
PI 103 hydrochloride, Tocris Bioscience™ >