Learn More
3-Bromfuro-[3,2-b]-pyridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15496497
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Bromfuro-[3,2-b]-pyridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496497
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15496497
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33652.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 92404-63-2 | C7H4BrNO | 198.019 g/mol
3-Bromofuro[3,2-b]pyridine is used as a starting material for synthesis of polyheterocycles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Bromfuro[3,2-b]pyridin wird als Ausgangsmaterial für die Synthese von Polyheterocyclen verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92404-63-2
Summenformel C7H4BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 198.019
MDL-Nummer MFCD19687763
InChI-Schlüssel KHMAAFDMZSYVEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromofuro 3,2-b pyridine, furo 3,2-b pyridine, 3-bromo, acmc-20lvu1
PubChem CID 641477
IUPAC-Name 3-Bromfuro[3,2-b]Pyridin
SMILES C1=CC2=C(C(=CO2)Br)N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromofuro[3,2-b]pyridine
Schmelzpunkt 51°C to 53°C
Menge 5 g
Formelmasse 198.02
Reinheit (%) 96%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10202998 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/05/2023 ArtikelnummerH33652.03,H33652.06
Chargennummer10197281 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/05/2023 ArtikelnummerH33652.03,H33652.06
Chargennummer10170078 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerH33652.03,H33652.06,H33652.MD
Chargennummer10197281 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerH33652.03,H33652.06,H33652.MD
Chargennummer10185035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerH33652.03,H33652.06,H33652.MD
Name des Produkts
3-Bromfuro-[3,2-b]-pyridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >