Learn More
Thermo Scientific™ Phusion™ HF and GC Buffer Packs
5X Phusion Green buffers include a density reagent and two tracking dyes for direct loading of PCR products on a gel.
Marke:  Thermo Scientific™ F538L
38.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13525170
  • 55.00 CHF / 4 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: Phusion HF-Puffer-Packung
  • 5X Phusion HF-Puffer (1X Puffer ergibt 1,5 mM MgCl2)
  • 50 mM MgCl2-Lösung
  • DMSO
Phusion Green HF-Puffer-Packung
  • 5X Phusion Green HF-Puffer (1X Puffer ergibt 1,5 mM MgCl2)
  • 50 mM MgCl2-Lösung
  • DMSO
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Das Phusion Green HF-Puffer-Pack (F-538L) enthält:
• 5X Phusion Green HF-Puffer (1X Puffer ergibt 1,5 mM MgCl2)
• 50 mM MgCl2
• DMSO
Bei -20 °C lagern.
HF Buffer Pack
Nass- oder Trockeneis
DNA
Green
Phusion High-Fidelity DNA-Polymerase
4 x 1.5 mL
Standard-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue
4 × 1,5 ml
Dokumentation
Manuals
Reference Materials
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Phusion™ HF and GC Buffer Packs > Phusion Green HF-Puffer-Pack, 6 ml