Beschreibung
Pthalocyanine is a common macrocylic blue-green dye. It is also used as a suitable laser dye metal. Phthalocyanines have long been examined as catalysts for redox reactions. Areas of interest are the oxygen reduction reaction and the sweetening of gas streams by removal of hydrogen sulfide. Phthalocyanine compounds have been investigated as donor materials in molecular electronics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phthalocyanine |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 514.52 |
Physikalische Form | Kristallin |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
X06G006 | Analysenzertifikat | 12/11/2021 | 032073.06,032073.03,032073.14 |
X15H008 | Analysenzertifikat | 12/11/2021 | 032073.06,032073.03,032073.14 |
J01N21 | Analysenzertifikat | 12/11/2021 | 032073.06,032073.03,032073.14 |
D18Z004 | Analysenzertifikat | 12/11/2021 | 032073.06,032073.03,032073.14 |
L12R028 | Analysenzertifikat | 12/11/2021 | 032073.06,032073.03,032073.14 |