Learn More
Phthalid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10163230
Zum Warenkorb hinzufügen
Phthalid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10163230
500 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10163230
Marke: Thermo Scientific Acros 131095000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-41-2
MDL-Nummer MFCD00005906
InChI-Schlüssel WNZQDUSMALZDQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalide, isobenzofuran-1 3h-one, 1 3h-isobenzofuranone, 1-phthalanone, phthalolactone, 2-benzofuran-1 3h-one, isobenzofuranone, phthalanone, 3h-isobenzofuran-1-one, 2-hydroxymethylbenzoic acid, gamma-lactoneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6885
ChEBI CHEBI:38085
IUPAC-Name 3H-2-Benzofuran-1-on
SMILES C1C2=CC=CC=C2C(=O)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phthalide
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 70°C to 73°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C8H6O2
Menge 500 g
Molekulargewicht (g/mol) 134.134
Formelmasse 134.13
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0404914 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/01/2024 Catalog Number131095000,131090050,131091000
ChargennummerA0436977 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/12/2021 Catalog Number131095000,131090050,131091000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phthalide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Phthalid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >