Learn More
Phosphorpentoxid, ≥ 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10440681
Zum Warenkorb hinzufügen
Phosphorpentoxid, ≥ 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10440681
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10440681
Marke: Thermo Scientific Acros 215751000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Adsorptionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-56-3
Summenformel O5P2
Molekulargewicht (g/mol) 141.94
MDL-Nummer MFCD00011440
InChI-Schlüssel DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym Phosphoric anhydride
IUPAC-Name tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone
SMILES O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphorus pentoxide
Schmelzpunkt 340.0°C to 360.0°C
Namenshinweis p.a.
Farbe Weiß
Physikalische Form Sehr hygroskopisches Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel P2O5
Fieser 01,871; 07,291; 10,319; 14,151; 15,267
Merck Index 15, 7467
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 85% (20°C); reacts forming h3po4 with evol.of heat.
Formelmasse 141.94
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Verpackung Glasflasche
Dichte 2.39
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0459634 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number215755000,215750025,215751000
ChargennummerA0459633 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number215755000,215750025,215751000
ChargennummerA0457219 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2023 Catalog Number215755000,215750025,215751000
ChargennummerA0457220 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2023 Catalog Number215755000,215750025,215751000
ChargennummerA0451471 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number215755000,215750025,215751000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphorus pentoxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Phosphorus oxide
Name des Produkts
Phosphorpentoxid, ≥ 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals >