Learn More
Phosphorpentoxid, 98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10124360
Zum Warenkorb hinzufügen
Phosphorpentoxid, 98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10124360
1 kg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10124360
Marke: Thermo Scientific Acros 200890010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Adsorptionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-56-3
Summenformel O5P2
Molekulargewicht (g/mol) 141.94
MDL-Nummer MFCD00011440
InChI-Schlüssel DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym Phosphoric anhydride
IUPAC-Name tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone
SMILES O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphorus pentoxide
Schmelzpunkt 340.0°C to 360.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Hygroskopisches kristallines Pulver
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel P2O5
Fieser 01,871; 07,291; 10,319; 14,151; 15,267
Merck Index 15,7467
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 85% (20°C); reacts forming h3po4 with evol.of heat.
Formelmasse 141.94
Reinheit (%) 98%
Güte Extrarein
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468170 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number200890010,200890025,200892500,200890100
ChargennummerA0466878 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2024 Catalog Number200890010,200890025,200892500,200890100
ChargennummerA0461486 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2024 Catalog Number200890010,200890025,200892500,200890100
ChargennummerA0455390 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number200890010,200890025,200892500,200890100
ChargennummerA0452064 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number200890010,200890025,200892500,200890100
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphorus pentoxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Phosphorpentoxid, 98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals >