Learn More
Phosphorpentoxid, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10606272
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Phosphorpentoxid, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10606272 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
500 g
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
Artikelnummer. 10606272
Marke: Fisher Chemical P/3000/53
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Phosphorpentoxid, zertifiziertes AR für die Analyse
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-56-3
Summenformel O5P2
Molekulargewicht (g/mol) 141.94
MDL-Nummer MFCD00011440
InChI-Schlüssel DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone
SMILES O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Spezifikation
Schmelzpunkt 340°C
Farbe Weiß
pH 1
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Formelmasse 141.94g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Dampfdruck 1.3mbar 388
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphorus pentoxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Phosphorpentoxid, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™ >