Learn More
Thermo Scientific Chemicals PBS (phosphatgepufferte Kochsalzlösung), 10X pH 7.4
Ungiftig für die meisten Zellen, wird in der biologischen Forschung verwendet.
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J62036.K3
99.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15424499
  • 114.00 CHF / 2 Liter
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Phosphate-buffered saline (PBS, 10X) is an isotonic, non-toxic to most cells and is used in biological research. It is associated with ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) and is used to disengage attached and clumped cells. It also helps to maintain a constant pH.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Farblos
Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
7,4
10 X
2 L
Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM10L502 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/06/2025 Catalog NumberJ62036.K7,J62036.K3,J62036.K2
ChargennummerR25L514 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/05/2025 Catalog NumberJ62036.K7,J62036.K3
ChargennummerP15L505 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberJ62036.K7,J62036.K3,J62036.K2
ChargennummerQ20L503 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberJ62036.K7,J62036.K3,J62036.K2
ChargennummerM11L547 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/01/2025 Catalog NumberJ62036.K7,J62036.K3,J62036.K2
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals PBS (phosphatgepufferte Kochsalzlösung), 10X pH 7.4 > 2 l