Learn More
Phloretin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10696481
Zum Warenkorb hinzufügen
Phloretin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10696481
100 mg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10696481
Marke: Thermo Scientific Acros 307651000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 60-82-2 | C15H14O5 | 274.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-82-2
Summenformel C15H14O5
Molekulargewicht (g/mol) 274.27
MDL-Nummer MFCD00002288
InChI-Schlüssel VGEREEWJJVICBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym phloretin, dihydronaringenin, 3-4-hydroxyphenyl-1-2,4,6-trihydroxyphenyl propan-1-one, phloretol, 3-4-hydroxyphenyl-1-2,4,6-trihydroxyphenyl-1-propanone, unii-s5j5oe47mk, 1-propanone, 3-4-hydroxyphenyl-1-2,4,6-trihydroxyphenyl, ccris 7459, beta-p-hydroxyphenyl phloropropiophenone, 2',4',6'-trihydroxy-3-p-hydroxyphenyl propiophenoneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 4788
ChEBI CHEBI:17276
IUPAC-Name 3-(4-Hydroxyphenyl)-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)propan-1-on
SMILES C1=CC(=CC=C1CCC(=O)C2=C(C=C(C=C2O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phloretin
Schmelzpunkt 260.0°C to 262.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOC6H4CH2COC6H2(OH)3
Brechungsindex 1.5730 to 1.5750
Menge 100 mg
Merck Index 15, 7437
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formelmasse 274.27
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0430728 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/12/2023 Catalog Number307651000,307655000
ChargennummerA0385778 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number307651000,307655000
ChargennummerA0416122 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/08/2022 Catalog Number307651000,307655000
Name des Produkts
Phloretin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >