Learn More
Phloretin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11313126
Zum Warenkorb hinzufügen
Phloretin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313126
100 mg
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Artikelnummer. 11313126
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L10991.MC
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Topical antioxidant
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-82-2
Summenformel C15H14O5
Molekulargewicht (g/mol) 274.272
MDL-Nummer MFCD00002288
InChI-Schlüssel VGEREEWJJVICBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym phloretin, dihydronaringenin, 3-4-hydroxyphenyl-1-2,4,6-trihydroxyphenyl propan-1-one, phloretol, 3-4-hydroxyphenyl-1-2,4,6-trihydroxyphenyl-1-propanone, unii-s5j5oe47mk, 1-propanone, 3-4-hydroxyphenyl-1-2,4,6-trihydroxyphenyl, ccris 7459, beta-p-hydroxyphenyl phloropropiophenone, 2',4',6'-trihydroxy-3-p-hydroxyphenyl propiophenoneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 4788
ChEBI CHEBI:17276
IUPAC-Name 3-(4-Hydroxyphenyl)-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)propan-1-on
SMILES C1=CC(=CC=C1CCC(=O)C2=C(C=C(C=C2O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phloretin
Schmelzpunkt ∽263°C (decomposition)
Menge 100 mg
Beilstein 1887240
Merck Index 14,7326
Formelmasse 274.28
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10248931 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/04/2024 Catalog NumberL10991.MB,L10991.MC
Chargennummer10215117 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/06/2023 Catalog NumberL10991.MC
ChargennummerE09T032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL10991.MB,L10991.MC
ChargennummerB27Z015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL10991.MB,L10991.MC
Chargennummer10215117 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL10991.MB,L10991.MC
Name des Produkts
Phloretin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >