Learn More
Neohesperidindihydrochalkonhydrat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15445219
Zum Warenkorb hinzufügen
Neohesperidindihydrochalkonhydrat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15445219
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 15445219
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J62922.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Künstlicher Süßstoff aus Zitrusfrüchten
Neohesperidin dihydrochalcone hydrate, is a flavonoid sweetening agent with potent antioxidant activity. It is antioxidant agent. artificial sweetener.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Neohesperidin-Dihydrochalkon-Hydrat, ist ein flavonoides Süßungsmittel mit potenter antioxidativer Aktivität. Ist Antioxidansmittel. Künstlicher Süßstoff.
Löslichkeit
Löslich in Wasser bis 100 mM (bei Erhitzen).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur -20 °C. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20702-77-6
Summenformel C28H36O15
Molekulargewicht (g/mol) 612.58
MDL-Nummer MFCD00017711
InChI-Schlüssel ITVGXXMINPYUHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym neohesperidin dihydrochalcone, nhdc, neohesperidin dc, neohesperidin dhc, unii-3x476d83qv, ccris 4848, neosperidin dihydrochalcone, neohesperidine dihydrochalcone, 1-4-2-o-6-deoxy-alpha-l-mannopyranosyl-beta-d-glucopyranosyl oxy-2,6-dihydroxyphenyl-3-3-hydroxy-4-methoxyphenyl propan-1-one, 1-4-2-o-6-deoxy-alpha-l-mannopyranosyl-beta-d-glucopyranosyl oxy-2,6-dihydroxyphenyl-3-3-hydroxy-4-methoxyphenyl
PubChem CID 30231
ChEBI CHEBI:83535
IUPAC-Name 1-[4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-2,6-dihydroxyphenyl]-3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)propan-1-on
SMILES COC1=C(O)C=C(CCC(=O)C2=C(O)C=C(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3OC3OC(C)C(O)C(O)C3O)C=C2O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neohesperidin dihydrochalcone hydrate
Farbe Gelb
Menge 1 g
Merck Index 14,6452
Löslichkeitsinformationen Soluble in water to 100 mM (with heating).
Formelmasse 612.58 (Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Kristallpulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY20J042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/01/2024 Catalog NumberJ62922.03,J62922.14,J62922.06
ChargennummerS27J033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2023 Catalog NumberJ62922.03,J62922.14,J62922.06
ChargennummerS20J067 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/06/2023 Catalog NumberJ62922,J62922.03,J62922.14,J62922.06
ChargennummerS19J001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/06/2023 Catalog NumberJ62922,J62922.03,J62922.14,J62922.06
ChargennummerU07G052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/08/2022 Catalog NumberJ62922.03,J62922.14,J62922.06
Name des Produkts
Neohesperidindihydrochalkonhydrat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >