Learn More
Phenylsilan, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10151181
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Phenylsilan, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10151181 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 mL, Glasflasche, 25 Milliliter
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. 10151181
Marke: Thermo Scientific Acros 291690250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 694-53-1 | C6H8Si | 108.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 694-53-1
Summenformel C6H8Si
Molekulargewicht (g/mol) 108.22
InChI-Schlüssel XJWOWXZSFTXJEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylsilane, benzene, silyl, silylbenzene, silane, phenyl, fenylsilan, fenylsilan czech, phenylsilane, silyl, silane, phenyl-,
PubChem CID 6327628
IUPAC-Name Phenylsilizium
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Si]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylsilane
Farbe Farblos
Dichte 0.8700g/mL
Siedepunkt 120.0°C
Flammpunkt 7°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5SiH3
Brechungsindex 1.5100 to 1.5120
Menge 25 mL
Beilstein 03,1198
Fieser 05,523; 17,284
Relative Dichte 0.87
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formelmasse 108.22
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468415 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2024 Catalog Number291690050,291690250,291691000
ChargennummerA0466046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/09/2024 Catalog Number291690050,291690250,291691000
ChargennummerA0463391 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/06/2024 Catalog Number291690050,291690250,291691000
ChargennummerA0462988 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2024 Catalog Number291690050,291690250,291691000
ChargennummerA0459915 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2024 Catalog Number291690050,291690250,291691000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenylsilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Phenylsilan, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals >