Learn More
Phenylsilan, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11965831
Zum Warenkorb hinzufügen
Phenylsilan, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11965831
100 mL, Glasflasche
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 11965831
Marke: Thermo Scientific Acros 291691000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 694-53-1
Summenformel C6H8Si
Molekulargewicht (g/mol) 108.22
InChI-Schlüssel XJWOWXZSFTXJEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylsilane, benzene, silyl, silylbenzene, silane, phenyl, fenylsilan, fenylsilan czech, phenylsilane, silyl, silane, phenyl-,
PubChem CID 6327628
IUPAC-Name Phenylsilizium
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Si]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylsilane
Farbe Farblos
Dichte 0.8700g/mL
Siedepunkt 120.0°C
Flammpunkt 7°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5SiH3
Brechungsindex 1.5100 to 1.5120
Menge 100 mL
Beilstein 03,1198
Fieser 05,523; 17,284
Relative Dichte 0.87
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formelmasse 108.22
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468415 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2024 Catalog Number291690050,291690250,291691000
ChargennummerA0466046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/09/2024 Catalog Number291690050,291690250,291691000
ChargennummerA0463391 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/06/2024 Catalog Number291690050,291690250,291691000
ChargennummerA0462988 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2024 Catalog Number291690050,291690250,291691000
ChargennummerA0459915 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2024 Catalog Number291690050,291690250,291691000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenylsilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Phenylsilan, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals >