Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-1,4-Dithiothreitol, 99 %, für Biochemie
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
- 1,4-Dithiothreitol (DTT oder Clelands Reagenz) reduziert Disulfid-Bindungen in Proteinen, was zum Verlust der nativen Konformation führt.
- DTT ist in der Lösung nicht stabil und sollte vor der Verwendung in kleinen Aliquoten vorbereitet werden; die Verwendung von EDTA in der Lösung kann die Halbwertszeit von DTT erhöhen.
- Wird in der Regel bei einer Endkonzentration von 0,1 M zur Proteinstabilisierung verwendet; empfohlen zur Herstellung eines 1M-Bestands.
Anwendungen
- Schützt Thiolgruppen vor Oxidation und wirkt als chemischer Chelator in Lösung; hält Proteine im denaturierten Zustand.
- Gängige Anwendungen sind die SDS-seitige Elektrophorese und Proteinisolierung.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | DL-1, 4-Dithiothreitol |
Extinktion | (1M soln. in water), (1 M soln. in water) at 0nm, 0.035 max. at 500nm |
Schmelzpunkt | 39°C to 44°C |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 0.99 |
Summenformel | C4H10O2S2 |
Strukturformel | HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH |
Menge | 5 g |
Beilstein | 01, III, 2360 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
B0155565 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | 165680010,165681000,165680050,165680250,165685000 |
A0461169 | Analysenzertifikat | 26/03/2024 | 165680010,165681000,165680050,165680250,165685000 |
B0150456 | Analysenzertifikat | 14/11/2023 | 165680010,165681000,165680050,165680250,165685000 |
B0150047A | Analysenzertifikat | 14/11/2023 | 165680010,165681000,165680050,165680250,165685000 |
B0149257 | Analysenzertifikat | 14/11/2023 | 165680010,165681000,165680050,165680250,165685000 |
Sicherheit und Handhabung
- DL-1,4-Dithiothreitol
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.