Learn More
Phenylacetaldehyd, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 122-78-1 | C8H8O | 120.15 g/mol
27.00 CHF - 130.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 122-78-1
Summenformel C8H8O
Molekulargewicht (g/mol) 120.15
MDL-Nummer MFCD00006993
InChI-Schlüssel DTUQWGWMVIHBKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylacetaldehyde, benzeneacetaldehyde, hyacinthin, alpha-tolualdehyde, phenylethanal, 2-phenylethanal, phenylacetic aldehyde, alpha-toluic aldehyde, acetaldehyde, phenyl, benzylcarboxaldehyde
PubChem CID 998
ChEBI CHEBI:16424
IUPAC-Name 2-Phenylacetaldehyd
SMILES O=CCC1=CC=CC=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11404040
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14263.14
25 g
27.00 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11452407
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14263.22
100 g
46.75 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11462407
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14263.36
500 g
130.00 CHF
500 Gramm
Verfügbar ab: 05-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Phenylacetaldehyde is used for the preparation of fragrances and polymers like polyesters, which find application as a rate controlling additive in polymerization reactions. It is an active component of fragrances and floral scent due to its honey-like sweet character and finds application in flavored cigarettes and beverages. It is an insect attractant and utilized in blacklight trap for pests. It is also used as a building block in the synthesis of more complex chemicals, such as resmethrin. Furthermore, it is used in association with acetic anhydride and allyltrimethylsilane in three-component coupling process catalyzed by LiBF4 providing homoallylic acetates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phenylacetaldehyd wird für die Herstellung von Duftstoffen und Polymeren wie Polyestern verwendet, die als Verhältnis-kontrollierendes Additiv in Polymerisationsreaktionen Anwendung finden. Er ist aufgrund seines honigartigen süßen Charakters ein aktiver Bestandteil von Duftstoffen und Blumenduft und findet Anwendung in aromatisierten Zigaretten und Getränken. Es ist ein Insekten-Lockmittel und wird in Schwarzlichtfallen für Schädlinge verwendet. Es wird auch als Baustein bei der Synthese komplexerer Chemikalien, wie Resmethrin, verwendet. Darüber hinaus wird es in Verbindung mit Essigsäureanhydrid und Allyltrimethylsilan in einem Drei-Komponenten-Kopplungsprozess verwendet, der von LiBF4 katalysiert wird und homoallylische Acetate liefert.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol und Diethylether. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Phenylacetaldehyd, 95 %, Thermo Scientific Chemicals