Learn More
Mettler Toledo™ pH/Ionenmessgerät SevenDirect SD50
The SevenDirect SD50 is an accurate and flexible benchtop meter for the determination of pH, ORP and ion concentrations. The instrument is the replacement of the SevenCompact and is delivered with an EasyPlace sensor arm.
Marke: Mettler Toledo™ 30671552
990.85 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- In kürzester Zeit gemeistert
- Der große Farb-Touchscreen ermöglicht eine direkte Messung und einfache Dateneingabe
- Anweisungen führen den Anwender durch den Kalibrierungsprozess des Sensors
- Verfolgt Ihre Aufzeichnungen
- Das Gerät speichert Daten wie Zeitstempel, Proben- und Sensor-ID bei jeder Messung und druckt oder exportiert Datensätze automatisch
- Ausreichend robust
- Ein geschlossenes Anschlussfach und eine austauschbare Abdeckung schützen das Gerät vor Staub und verschütteten Flüssigkeiten, auch wenn Sensoren angebracht sind (Schutzart IP54)
- Elektrodenarm für effizienten Betrieb
- Der EasyPlace Elektrodenarm erleichtert das Einsetzen des Sensors in die Probe bzw. den Pufferbehälter
- Spezielle Positionen für Reinigung und Lagerung unterstützen die ordnungsgemäße Sensorhandhabung
- Vertikale und horizontale Bewegungen ermöglichen eine präzise Positionierung, auch einhändig
- Schützen Sie kritische Einstellungen
- Eine zweistufige Benutzerverwaltung schützt die wichtigsten Einstellungen
- Benutzer können ihre Einstellungen wie Sprache und Bildschirmhelligkeit individuell anpassen
- Das Display passt sich Ihren Anforderungen an
- Zeigen Sie detaillierte Messinformationen auf einem Messbildschirm an - oder konzentrieren Sie sich nur auf das Ergebnis und maximieren Sie die Lesbarkeit mit dem u fokus-Modus
Spezifikation
0,5 % | |
0,002 | |
SevenDirect SD50, nur Messgerät | |
Farb-TFT | |
-2.000 bis 2.000 mV | |
-30 °C bis +130 °C | |
pH/Ionen-Messgerät | |
3- oder 4-stellig (automatischer Bereich) | |
0,1, 1 | |
-22°F to +266°F | |
195 x 205 x 65 mm | |
850 g |
0,1 | |
PC; Drucker; USB-Stick | |
Einkanal | |
IP 54 | |
0,1:0,01- 0,001 | |
2000 Standardmessungen | |
-2.000 bis 20.000 pX, 0 bis 999.999 mg/l (ppm) | |
0,1, 1 | |
±0,1 °C zwischen 0 und 100 °C | |
0,1 °C | |
1.9 lb. |
CE_17590996.pdf
DateigrößeVersion: 266.7 kB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
- Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ pH/Ionenmessgerät SevenDirect SD50 > Abmessungen (L x B x H):195 x 205 x 65 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur