Learn More
Thermo Scientific™ pH-Wert-Gradientenpuffer
Die robusten, reproduzierbaren Gradienten eignen sich für eine große Bandbreite an MAbs und sind ohne Formulierung von mobilen Phasen gebrauchsfertig für den Einsatz mit bestehenden LC-Säulen und Systemen.
185.00 CHF - 2121.60 CHF
Produktcode | Marke | Beschreibung | pH | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | pH | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15125624
|
Thermo Scientific™
083273 |
CX-1 pH-Gradientenpuffer A | 5,6 | 125 ml |
185.00 CHF
125 Milliliter |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15135624
|
Thermo Scientific™
083275 |
CX-1 pH-Gradientenpuffer B | 10,2 | 125 ml |
185.00 CHF
125 Milliliter |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15165624
|
Thermo Scientific™
083274 |
CX-1 pH-Gradientenpuffer-Kit; 125 ml Puffer A + 125 ml Puffer B | 5.6 bis 10.2 | 125 ml + 125 ml | N/A | ||||||
15145624
|
Thermo Scientific™
085346 |
CX-1 pH-Gradientenpuffer A | 5,6 | 250 ml |
295.00 CHF
250 Milliliter |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15155624
|
Thermo Scientific™
085348 |
CX-1 pH-Gradientenpuffer B | 10,2 | 250 ml |
295.00 CHF
250 Milliliter |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15121206
|
Thermo Scientific™
085349 |
CX-1 pH-Gradientenpuffer-Kit; 250 ml Puffer A + 250 ml Puffer B | 5.6 bis 10.2 | 250 ml + 250 ml | N/A | ||||||
15870452
|
Thermo Scientific™
302779 |
CX-1 pH-Gradientenpuffer A | 5,6 | 500 ml |
504.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15880452
|
Thermo Scientific™
302780 |
CX-1 pH-Gradientenpuffer B | 10,2 | 500 ml |
526.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15195624
|
Thermo Scientific™
083381 |
CX-1 pH-Gradienten-Starterkit; 125 ml Puffer A + 125 ml Puffer B MAbPac SCX-10 Säule (10 μm, 4 x 250 mm) | 5.6 bis 10.2 | 125 ml + 125 ml | N/A | ||||||
15185624
|
Thermo Scientific™
083378 |
CX-1 pH-Gradienten-Kit für hohen Durchsatz 125 ml Puffer A + 125 ml Puffer B MAbPac SCX-10 Säule (5 μm, 4 x 50 mm) | 5.6 bis 10.2 | 125 ml + 125 ml | N/A | ||||||
15105634
|
Thermo Scientific™
083272 |
CX-1 pH-Gradienten-Kit für hohe Auflösung (pH 5.6 bis 10.2); 125 ml Puffer A + 125 ml Puffer B MAbPac SCX-10 Säule (5 μm, 4 x 250 mm) | 5.6 bis 10.2 | 125 ml + 125 ml | N/A | ||||||
Beschreibung
Schnelle und äußerst robuste, reproduzierbare HPLC-Gradienten mit Thermo Scientific™ CX-1 pH Gradientenpuffern. Diese Puffer sind einfach zu optimieren und automatisieren und eignen sich für die HPLC-Trennung der meisten Biotherapeutika mit monoklonalen Antikörper (mAK). CX-1 pH-Wert-Gradientenpuffer sind mit vorhandenen HPLC-Säulen einsatzbereit, ohne dass mobile Phasen formuliert werden müssen. Die CX-1-Puffer sparen Zeit bei der Methodenentwicklung, erleichtern die Methodenübertragung an QA/QC für eine Vielzahl von mAK-Ladungsvarianten durch einen allgemeinen HPLC-basierten Ansatz zur mAK-Charakterisierung und erfordern keine zeitaufwändigen Anpassungen der mobilen Phase.
pH-Pufferlösungen können verwendet werden, um bei der Kationenaustausch-Chromatographie hochgradig reproduzierbare, lineare pH-Gradienten zu erzeugen.
- Robuste und reproduzierbare Gradienten
- Vorhersage von Biomolekül-pH
- Einfache Methodenoptimierung
- Einfache Automatisierung
- Anwendbar für die meisten MAbs
Im Gegensatz zu herkömmlicher Kationenaustausch-Chromatographie mit Verwendung von Salzgradienten ist es möglich, den pH und die erwartete Retention der Ladungsvarianten vorherzusagen und einen engeren pH-Bereich zu verwenden, um eine hochauflösendere Trennung zu erzielen.
Spezifikation
Thermo Scientific |