Learn More
Thermo Scientific™ pH-Wert-Gradientenpuffer
Die robusten, reproduzierbaren Gradienten eignen sich für eine große Bandbreite an MAbs und sind ohne Formulierung von mobilen Phasen gebrauchsfertig für den Einsatz mit bestehenden LC-Säulen und Systemen.
Marke:  Thermo Scientific™ 083272
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15105634
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Schnelle und äußerst robuste, reproduzierbare HPLC-Gradienten mit Thermo Scientific™ CX-1 pH Gradientenpuffern. Diese Puffer sind einfach zu optimieren und automatisieren und eignen sich für die HPLC-Trennung der meisten Biotherapeutika mit monoklonalen Antikörper (mAK). CX-1 pH-Wert-Gradientenpuffer sind mit vorhandenen HPLC-Säulen einsatzbereit, ohne dass mobile Phasen formuliert werden müssen. Die CX-1-Puffer sparen Zeit bei der Methodenentwicklung, erleichtern die Methodenübertragung an QA/QC für eine Vielzahl von mAK-Ladungsvarianten durch einen allgemeinen HPLC-basierten Ansatz zur mAK-Charakterisierung und erfordern keine zeitaufwändigen Anpassungen der mobilen Phase.
pH-Pufferlösungen können verwendet werden, um bei der Kationenaustausch-Chromatographie hochgradig reproduzierbare, lineare pH-Gradienten zu erzeugen.
  • Robuste und reproduzierbare Gradienten
  • Vorhersage von Biomolekül-pH
  • Einfache Methodenoptimierung
  • Einfache Automatisierung
  • Anwendbar für die meisten MAbs
Im Gegensatz zu herkömmlicher Kationenaustausch-Chromatographie mit Verwendung von Salzgradienten ist es möglich, den pH und die erwartete Retention der Ladungsvarianten vorherzusagen und einen engeren pH-Bereich zu verwenden, um eine hochauflösendere Trennung zu erzielen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CX-1 pH-Gradienten-Kit für hohe Auflösung (pH 5.6 bis 10.2); 125 ml Puffer A + 125 ml Puffer B MAbPac SCX-10 Säule (5 μm, 4 x 250 mm)
Thermo Scientific
5.6 bis 10.2
LC-Säulen und -Systeme
CX-1 pH-Gradienten-Kit für hohe Auflösung
125 ml + 125 ml
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ pH-Wert-Gradientenpuffer > CX-1 pH-Gradienten-Kit für hohe Auflösung (pH 5.6 bis 10.2), 125 ml