Learn More
Thermo Scientific™ pH-Wert-Gradientenpuffer
Die robusten, reproduzierbaren Gradienten eignen sich für eine große Bandbreite an MAbs und sind ohne Formulierung von mobilen Phasen gebrauchsfertig für den Einsatz mit bestehenden LC-Säulen und Systemen.
Marke:  Thermo Scientific™ 302779
456.95 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15870452
  • 504.00 CHF / 500 Milliliter
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Beschreibung
Schnelle und äußerst robuste, reproduzierbare HPLC-Gradienten mit Thermo Scientific™ CX-1 pH Gradientenpuffern. Diese Puffer sind einfach zu optimieren und automatisieren und eignen sich für die HPLC-Trennung der meisten Biotherapeutika mit monoklonalen Antikörper (mAK). CX-1 pH-Wert-Gradientenpuffer sind mit vorhandenen HPLC-Säulen einsatzbereit, ohne dass mobile Phasen formuliert werden müssen. Die CX-1-Puffer sparen Zeit bei der Methodenentwicklung, erleichtern die Methodenübertragung an QA/QC für eine Vielzahl von mAK-Ladungsvarianten durch einen allgemeinen HPLC-basierten Ansatz zur mAK-Charakterisierung und erfordern keine zeitaufwändigen Anpassungen der mobilen Phase.
pH-Pufferlösungen können verwendet werden, um bei der Kationenaustausch-Chromatographie hochgradig reproduzierbare, lineare pH-Gradienten zu erzeugen.
  • Robuste und reproduzierbare Gradienten
  • Vorhersage von Biomolekül-pH
  • Einfache Methodenoptimierung
  • Einfache Automatisierung
  • Anwendbar für die meisten MAbs
Im Gegensatz zu herkömmlicher Kationenaustausch-Chromatographie mit Verwendung von Salzgradienten ist es möglich, den pH und die erwartete Retention der Ladungsvarianten vorherzusagen und einen engeren pH-Bereich zu verwenden, um eine hochauflösendere Trennung zu erzielen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CX-1 pH-Gradientenpuffer A
Thermo Scientific
5,6
LC-Säulen und -Systeme
CX-1 pH-Gradientenpuffer A
500 ml
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ pH-Wert-Gradientenpuffer >