Learn More
Macherey-Nagel™ pH-Fix ph-Indikatorstreifen
Sehr geschätzte Standardstreifen für viele pH-Testanwendungen.
15.30 CHF - 16.25 CHF
Spezifikation
Menge 100 Streifen
Typ pH-Indikatorpapier
Länge (metrisch) 85 mm
Breite (metrisch) 6 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke pH-Bereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke pH-Bereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
15705802
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
92110
0 bis 14
16.25 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15324194
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
92190
pH1.7 bis 3.8
15.30 CHF
100 Einheiten
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15364184
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
92118
2 bis 9
15.35 CHF
100 Einheiten
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sehr geschätzte Standardstreifen für viele pH-Testanwendungen.
  • Das einfache Verfahren Eintauchen und Ablesen liefert in Sekundenschnelle zuverlässige Ergebnisse
  • Aufgrund der patentierten pH-Fix-Technologie ist der Indikator chemisch an das Testpad gebunden
  • Farbstoff wird nicht ausgewaschen, sodass die Kleidung sauber bleibt und die Proben rein bleiben
Spezifikation
Spezifikation
100 Streifen
pH-Indikatorpapier
85 mm
6 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ pH-Fix ph-Indikatorstreifen