Learn More
Macherey-Nagel™ pH-Fix ph-Indikatorstreifen
Sehr geschätzte Standardstreifen für viele pH-Testanwendungen.
Marke:  Macherey-Nagel™ 92110
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15705802
  • 16.25 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
Sehr geschätzte Standardstreifen für viele pH-Testanwendungen.
  • Das einfache Verfahren Eintauchen und Ablesen liefert in Sekundenschnelle zuverlässige Ergebnisse
  • Aufgrund der patentierten pH-Fix-Technologie ist der Indikator chemisch an das Testpad gebunden
  • Farbstoff wird nicht ausgewaschen, sodass die Kleidung sauber bleibt und die Proben rein bleiben
Spezifikation
Spezifikation
0 bis 14
pH-Indikatorpapier
6 mm
100 Streifen
85 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ pH-Fix ph-Indikatorstreifen > pH-Wert 0 bis 14