Learn More
Mettler Toledo™ pH-Kombinationselektroden
850.53 CHF - 1660.00 CHF
Spezifikation
Typ pH-Kombinationselektrode
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 100 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Länge (metrisch) pH-Bereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) pH-Bereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
10425072
Unterlagen ansehen
Mettler Toledo™
59903230
120 mm 0 bis 12
1475.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10614833
Unterlagen ansehen
Mettler Toledo™
59903234
425 mm 0 bis 12
1400.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10316822
Unterlagen ansehen
Mettler Toledo™
59903228
225 mm 0 bis 14
1090.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10094523
Unterlagen ansehen
Mettler Toledo™
59903231
200 mm 0 bis 12 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10702064
Unterlagen ansehen
Mettler Toledo™
59903232
225 mm 0 bis 12
1660.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-06-2025
Spezifikation
pH-Kombinationselektrode
0 °C bis 100 °C
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ pH-Kombinationselektroden