Learn More
Mettler Toledo™ pH-Kombinationselektroden
Marke:  Mettler Toledo™ 59903231
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10094523
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
pH-Kombinationselektrode
0 bis 12
Einsatz in Reaktoren, Tanks, offenen Becken und Transferleitungen unter rauen chemischen Prozessbedingungen.
200 mm
0 °C bis 100 °C
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ pH-Kombinationselektroden > Length: 200mm, pH Range: 0 to 12