Learn More
Mettler Toledo™ pH-Kombinationselektroden
Marke: Mettler Toledo™ 59903230
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
pH-Kombinationselektrode | |
0 bis 12 | |
Einsatz in Reaktoren, Tanks, offenen Becken und Transferleitungen unter rauen chemischen Prozessbedingungen. |
120 mm | |
0 °C bis 100 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ pH-Kombinationselektroden > Länge:120mm, pH-Bereich:0 bis 12
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur