Learn More
pH-Puffer, Doppelhals
F\xfchren Sie pr\xe4zise pH-Kalibrierungen mit farbcodierten Fisherbrand™ pH-Pufferflaschen mit Doppelhals durch.
28.81 CHF - 43.00 CHF
Produktcode | Marke | pH | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | pH | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10741614
|
Fisherbrand
BS04/500ML |
pH 4,01 |
28.81 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10287063
|
Fisherbrand
BS07/500ML |
pH 7,0 |
28.81 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10414795
|
Fisherbrand
BS10/500ML |
pH 10,01 |
43.00 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Führen Sie präzise pH-Kalibrierungen mit farbcodierten Fisherbrand™ pH-Pufferflaschen mit Doppelhals durch.
Farbcodierungen der Pufferl\xf6sungen:
- Rosa = pH 4.01
- Gelb = pH 7.00
- Blau = pH 10.01
Erh\xe4ltlich in 500\xa0ml-Flaschen
Spezifikation
pH-Kalibrierungen |