Learn More
pH-Puffer, Doppelhals Artikelnummer.: 10414795
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
pH-Puffer, Doppelhals
Artikelnummer. 10414795 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
pH 10,01, 500 Milliliter
Click to view available options
pH:
pH 10,01
pH 4,01
pH 7,0
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 10414795
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
F\xfchren Sie pr\xe4zise pH-Kalibrierungen mit farbcodierten Fisherbrand™ pH-Pufferflaschen mit Doppelhals durch.
Führen Sie präzise pH-Kalibrierungen mit farbcodierten Fisherbrand™ pH-Pufferflaschen mit Doppelhals durch.
Farbcodierungen der Pufferl\xf6sungen:
  • Rosa = pH 4.01
  • Gelb = pH 7.00
  • Blau = pH 10.01
Erh\xe4ltlich in 500\xa0ml-Flaschen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) pH-Kalibrierungen
pH pH 10,01
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
pH-Puffer, Doppelhals >