Learn More
PFI 1, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18094782
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
PFI 1, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18094782
10 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 18094782
Marke: Tocris Bioscience 4445/10
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
BET bromodomain inhibitor
Potent BET bromodomain inhibitor; exhibits inhibitory activity at bromodomain-containing protein (BRD) 2 and BRD4 (IC50 values are 98 and 220 nM respectively). Induces apoptosis and G1 cell cycle arrest in BET inhibitor-sensitive cell lines (MV4;11). Also downregulates Aurora B expression in MV4;11 cells. Cell permeable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1403764-72-6
Summenformel C16H17N3O4S
Molekulargewicht (g/mol) 347.389
InChI-Schlüssel TXZPMHLMPKIUGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym pfi-1, 2-methoxy-n-3-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinazolin-6-yl benzenesulfonamide, 2-methoxy-n-3-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinazolin-6-yl benzene-1-sulfonamide, 2-methoxy-n-3-methyl-2-oxo-1,4-dihydroquinazolin-6-yl benzenesulfonamide, d03lnf, pfi 1, pfi hplc, 2-methoxy-n-3-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinazolin-6-yl benzenesulfon amideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 71271629
IUPAC-Name 2-methoxy-N-(3-methyl-2-oxo-1,4-dihydroquinazolin-6-yl)benzenesulfonamide
SMILES CN1CC2=C(C=CC(=C2)NS(=O)(=O)C3=CC=CC=C3OC)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PFI 1
Menge 10 mg
Formelmasse 347.39
Reinheit (%) >98%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
PFI 1, Tocris Bioscience™ >