Learn More
PF 04457845, Tocris Bioscience™
Potent and selective irreversible FAAH inhibitor
Marke:  Tocris Bioscience 6374/25
Encompass
Artikelnummer. 15903271
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
PF 04457845 is a potent and selective irreversible FAAH inhibitor (IC50 = 7.2 nM, which is selective for FAAH over a panel of other serine hydrolases. PF 04457845 exhibits efficacy in a rat inflammatory pain model, and is orally bioavailable and brain penetrant.
Spezifikation
Spezifikation
N-3-Pyridazinyl-4-[[3-[[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenyl]methylene]-1-piperidinecarboxamide
1020315-31-4
>98%
25 mg
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
PF 04457845, Tocris Bioscience™