Learn More
Petrolether, ExtraPure, Siedebereich 100-140 °C, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 64742-49-0
Marke:  Thermo Scientific Acros 233020025
59.10 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10591291
  • 62.21 CHF / 2.50 Liter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Petroleum ether
64742-49-0, 111-65-9, 142-82-5, 108-87-2, 110-82-7, 73513-42-5
100.0°C to 140.0°C
2°C
Glasflasche
1.4030 to 1.4080
0.74
0.76 mm2/s (25°C)
Solubility in water: insoluble.
Extrarein
-30.0°C
0.7400g/mL
2.5 L
Echt
Flüssig
0.005% max.
MFCD00081849
14, 5489
Petrolether
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Petrolether, ExtraPure, Siedebereich 100-140 °C, Thermo Scientific Chemicals > 2.5 l-Glasflasche