Learn More
BUCHI Becherglas-Trockenkolben für Rotationsverdampfer
Marke:  BUCHI 11063156
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15500590
  • 590.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Standardglas
Rotationsverdampfer
Birne
60 °C
Trockenkolben
Kunststoff und Glas
24/40
500 mL
Name des Produkts
BUCHI Becherglas-Trockenkolben für Rotationsverdampfer > Becherkolben; groß; komplett, SJ 24/40; zum Trocknen; Füllvolumen:500 ml