Learn More
Petrolether, ExtraPure, Siedebereich 100-140 °C, Thermo Scientific Chemicals
62.21 CHF - 308.54 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Petroleum ether
Schmelzpunkt -30.0°C
CAS 64742-49-0, 111-65-9, 142-82-5, 108-87-2, 110-82-7, 73513-42-5
Dichte 0.7400g/mL
Siedepunkt 100.0°C to 140.0°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10591291
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
233020025
2.5 L Glasflasche
62.21 CHF
2.50 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10368703
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
233020100
10 L Kunststoff-Fass
159.80 CHF
10 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10037252
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
233020250
25 L Metallfass
308.54 CHF
25 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Petroleum ether
64742-49-0, 111-65-9, 142-82-5, 108-87-2, 110-82-7, 73513-42-5
100.0°C to 140.0°C
Echt
1.4030 to 1.4080
0.74
0.76 mm2/s (25°C)
Solubility in water: insoluble.
Extrarein
-30.0°C
0.7400g/mL
2°C
Flüssig
0.005% max.
MFCD00081849
14, 5489
Petrolether
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Verursacht Hautreizungen.
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sehr giftig für Wasserorganismen, mit lang anhaltender Wirkung.
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
GHS P Statement:
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid release to the environment.
Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Gefahr
Produktidentifikator
  • Petroleum ether, boiling range 100-140°C
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Naphtha, petroleum,hydrotreated light,Hexane, Cyclohexane