Learn More
Fisherbrand™ Petrischalen aus Polystyrol, steril
Durchsichtig. Fisherbrand™ Petrischalen aus Polystyrol eignen sich optimal für mikrobielle oder Zellkulturanwendungen.
141.44 CHF - 262.00 CHF
Spezifikation
Material | Polystyrol |
---|---|
Sterilität | Steril |
Menge | 600er-Karton |
Durchmesser (metrisch) | 90 mm |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Lüftung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Lüftung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12674785
|
Fisherbrand™
FB51508 |
16,2 mm | 1 |
262.00 CHF
600 Stück |
Verfügbar ab: 08-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12604795
|
Fisherbrand™
FB63185 |
15 mm | 3 |
216.00 CHF
600 Stück |
Verfügbar ab: 08-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12684785
![]() |
Fisherbrand™
FB51510 |
16,2 mm | 3 | N/A | ||||||
15788517
![]() |
Fisherbrand™
FB51510 |
16,2 mm | 3 |
212.00 CHF
600 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Petrischalen, Polystyrol Aseptische und sterile Versionen erhältlich
Die Schalen sind durch Bestrahlen sterilisiert Sterilisierte Petrischalen werden für mikrobiologische Tests empfohlen
Ein rot verfärbtes Etikett kennzeichnet die Sterilität
Spezifikation
Polystyrol | |
Steril | |
600er-Karton | |
90 mm |