Learn More
Fisherbrand™ Petrischalen aus Polystyrol, steril
Durchsichtig. Fisherbrand™ Petrischalen aus Polystyrol eignen sich optimal für mikrobielle oder Zellkulturanwendungen.
Marke: Fisherbrand™ FB51510
41.98 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Petrischalen, Polystyrol Aseptische und sterile Versionen erhältlich
Die Schalen sind durch Bestrahlen sterilisiert Sterilisierte Petrischalen werden für mikrobiologische Tests empfohlen
Ein rot verfärbtes Etikett kennzeichnet die Sterilität
Spezifikation
Polystyrol | |
Petrischale | |
3 | |
90 mm |
Steril | |
600er-Karton | |
16,2 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Petrischalen aus Polystyrol, steril > 3 Lüftungsschlitze; Höhe: 16,2mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur