Learn More
Pyrex™ Stößel aus Borosilikatglas
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas gewährleistet höchste Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel und chemische Korrosion. Pyrex™ Stößel aus Borosilikatglas eignen sich optimal zum Zerstoßen von Feststoffen in Pulver zur leichteren Handhabung. Die Stößel sind in rauh und glatt lieferbar. Geeignet für die Pyrex™ Mörser (separat lieferbar).
23.30 CHF - 117.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Stößel |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Pyrex™ Mörser |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Ausführung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Ausführung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13471869
|
Pyrex
718342R |
110 mm | Glasiert |
24.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12695327
|
Pyrex
718342 |
110 mm | Rau |
23.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12682022
|
Pyrex
718347 |
125 mm | Rau |
34.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13481869
|
Pyrex
718347R |
125 mm | Glasiert |
117.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Ideal zum Zerkleinern von Feststoffen zu Pulver für eine einfache Handhabung
- Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas, das höchsten Widerstand gegen plötzliche Temperaturwechsel und chemische Korrosion bietet
- Wahlweise mit rauer oder glatter Oberfläche
- Zur Verwendung mit Pyrex™ Mörsern (separat lieferbar)
Spezifikation
Stößel | |
Borosilikatglas | |
Pyrex™ Mörser |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Stößel aus Borosilikatglas