Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Schrumpfschläuche, für hohe Temperaturen geeignet
PermaSleeve™ Polyvinylfluorid-Schrumpfschläuche für die Kabelkennzeichnung (B-345) wurden speziell für Anwendungen mit hohen Temperaturen und niedriger Grobvakuum-Ausgasung entwickelt.
203.00 CHF - 509.01 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053/18 (Klasse 2), SAE-AS-81531, RoHS-konform, UL-anerkannt |
---|---|
Klebstofftyp | Non-adhesive |
Farbe | Weiß |
Ausführung | Matt |
Format | Ausgestanzt |
Produktcode | Marke | Drahtstärke | Dimensions (LxW) | Durchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Drahtstärke | Dimensions (LxW) | Durchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17851359
|
Brady™
173545 |
26 bis 18 AWG | 0,182 x 1 in. | 0.094 in. |
203.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17821449
|
Brady™
173543 |
26 bis 18 AWG | 0.182 x 1.75 in. | 0.094 in. |
237.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17831579
|
Brady™
173557 |
20 bis 16 AWG | 0,235 x 1 in. | 0,125 in. |
226.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17811539
|
Brady™
173552 |
20 bis 16 AWG | 0,235 x 1,75 in. | 0,125 in. |
264.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17891609
|
Brady™
173562 |
16 bis 10 AWG | 0,335 x 1 in. | 0,187 in. |
238.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17831559
|
Brady™
173560 |
16 bis 10 AWG | 0,335 x 1,75 in. | 0,187 in. |
278.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17801619
|
Brady™
173566 |
12 bis 8 AWG | 0,444 x 1 in. | 0,25 in. |
254.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17801629
|
Brady™
173564 |
12 bis 8 AWG | 0,444 x 1,75 in. | 0,25 in. |
296.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17891579
|
Brady™
173570 |
8 bis 4 AWG | 0.645 x 1 in. | 0,375 in. |
293.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17891419
|
Brady™
173568 |
8 bis 4 AWG | 0,645 x 1,75 in. | 0,375 in. |
343.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17881469
|
Brady™
173574 |
6 bis 1 AWG | 0,851 x 1 in. | 0,5 in. |
374.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17811659
|
Brady™
173572 |
6 bis 1 AWG | 0,851 x 1,75 in. | 0,5 in. |
436.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17841569
|
Brady™
173576 |
2 bis 0000 AWG | 1,25 x 1,75 in. | 0,75 in. |
509.01 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17821619
|
Brady™
173549 |
00 AWG bis 500 MCM | 1,667 x 1 in. | 1 in. |
246.62 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17861369
|
Brady™
173547 |
00 AWG bis 500 MCM | 1,667 x 1,75 in. | 1 in. |
288.43 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Industrietaugliche, lichtecht, flammhemmend
- Erfüllt die Anforderungen der NASA Vacuum Outgasung Specification SP-R-0022A
- Kann in Anwendungen verwendet werden, die eine höhere Beständigkeit gegenüber aggressiven Chemikalien wie Kraftstoffe, Schmierstoffe und Hochleistungsreinigungsmittel erfordern
- Hergestellt aus B-345 Polyvinylidendifluorid
Spezifikation
ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053/18 (Klasse 2), SAE-AS-81531, RoHS-konform, UL-anerkannt | |
Weiß | |
Ausgestanzt | |
Etiketten | |
Leitungs- und Kabelkennzeichnung | |
Rechteck | |
-55°C to +225°C |
Non-adhesive | |
Matt | |
PVDF | |
Unsteril | |
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |
-67 °F bis +437 °F |