Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Schrumpfschläuche, für hohe Temperaturen geeignet
PermaSleeve™ Polyvinylfluorid-Schrumpfschläuche für die Kabelkennzeichnung (B-345) wurden speziell für Anwendungen mit hohen Temperaturen und niedriger Grobvakuum-Ausgasung entwickelt.
Marke:  Brady™ 173570
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17891579
  • 293.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 11-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Industrietaugliche, lichtecht, flammhemmend
  • Erfüllt die Anforderungen der NASA Vacuum Outgasung Specification SP-R-0022A
  • Kann in Anwendungen verwendet werden, die eine höhere Beständigkeit gegenüber aggressiven Chemikalien wie Kraftstoffe, Schmierstoffe und Hochleistungsreinigungsmittel erfordern
  • Hergestellt aus B-345 Polyvinylidendifluorid
Spezifikation
Spezifikation
ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053/18 (Klasse 2), SAE-AS-81531, RoHS-konform, UL-anerkannt
Non-adhesive
Matt
PVDF
Unsteril
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Rechteck
-55°C to +225°C
0.645 x 1 in.
1 in.
16.38 mm
9.53 mm
M6-375-1-345-WT
Weiß
Ausgestanzt
Etiketten
Leitungs- und Kabelkennzeichnung
100 Etiketten
-67 °F bis +437 °F
8 bis 4 AWG
0.645 in.
25.4 mm
0,375 in.