Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Schrumpfschläuche, für hohe Temperaturen geeignet
PermaSleeve™ Polyvinylfluorid-Schrumpfschläuche für die Kabelkennzeichnung (B-345) wurden speziell für Anwendungen mit hohen Temperaturen und niedriger Grobvakuum-Ausgasung entwickelt.
Marke:  Brady™ 173566
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17801619
  • 254.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 27-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Industrietaugliche, lichtecht, flammhemmend
  • Erfüllt die Anforderungen der NASA Vacuum Outgasung Specification SP-R-0022A
  • Kann in Anwendungen verwendet werden, die eine höhere Beständigkeit gegenüber aggressiven Chemikalien wie Kraftstoffe, Schmierstoffe und Hochleistungsreinigungsmittel erfordern
  • Hergestellt aus B-345 Polyvinylidendifluorid
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Brady™ PermaSleeve™ Schrumpfschläuche, für hohe Temperaturen geeignet > High Temp Heat Shrink Wire and Cable Labels; Diameter (English): 0.25 in.; Dimensions (LxW): 0.444 in. x 1 in.; Wire Gauge: 12 AWG to 8 AWG