Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Schrumpfschläuche
Kennzeichnen Sie Leitungen und Kabel dauerhaft mit beständigen PermaSleeve™ PS Polyolefin-Schrumpfschläuchen (B-342). Zur Verwendung mit einem robusten, tragbaren Brady-Etikettendrucker vorgesehen.
58.20 CHF - 74.95 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL 224, RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863), SAE AS23053/5 (Klasse 1), SAE AS-81531, MIL-Std-202
Klebstofftyp Non-adhesive
Ausführung Matt
Material Wärmeschrumpfendes Polyolefin
Produkttyp Markierung von Leitungen und Kabeln
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 15
Produktcode Marke Dimensions (LxW) Zur Verwendung mit (Geräte) Format Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Dimensions (LxW) Zur Verwendung mit (Geräte) Format Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
17950670
Unterlagen ansehen
Brady™
170712
0,235 x 0,235 in. BMP41, BMP51, M511 Kontinuierlich Schwarz auf Weiß
65.65 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17960770
Unterlagen ansehen
Brady™
170713
0,235 x 0,235 in. BMP41, BMP51, M511 Kontinuierlich Black on Yellow
65.65 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17930760
Unterlagen ansehen
Brady™
170721
0,235 x 0,75 in. BMP41, BMP51, M511 Ausgestanzt Schwarz auf Weiß
59.35 CHF
80 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17891789
Unterlagen ansehen
Brady™
170852
0,235 x 1 in. BMP51, M511 Ausgestanzt Schwarz auf Weiß
58.20 CHF
80 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17980750
Unterlagen ansehen
Brady™
170714
0,335 x 0,335 in. BMP41, BMP51, M511 Kontinuierlich Schwarz auf Weiß
67.20 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17920760
Unterlagen ansehen
Brady™
170715
0,335 x 0,335 in. BMP41, BMP51, M511 Kontinuierlich Black on Yellow
67.20 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17910760
Unterlagen ansehen
Brady™
170719
0,335 x 0,75 in. BMP41, BMP51, M511 Ausgestanzt Schwarz auf Weiß
60.85 CHF
80 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17801749
Unterlagen ansehen
Brady™
170853
0,335 x 1 in. BMP51, M511 Ausgestanzt Schwarz auf Weiß
59.70 CHF
80 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17990750
Unterlagen ansehen
Brady™
170716
0,439 x 0,439 in. BMP41, BMP51, M511 Kontinuierlich Schwarz auf Weiß
74.95 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17980670
Unterlagen ansehen
Brady™
170717
0,439 x 0,439 in. BMP41, BMP51, M511 Kontinuierlich Black on Yellow
74.95 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17900760
Unterlagen ansehen
Brady™
170720
0,439 x 0,75 in. BMP41, BMP51, M511 Ausgestanzt Schwarz auf Weiß
68.25 CHF
80 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17861769
Unterlagen ansehen
Brady™
170854
0,439 x 1 in. BMP51, M511 Ausgestanzt Schwarz auf Weiß
66.90 CHF
80 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17961950
Unterlagen ansehen
Brady™
170718
0,645 x 0,645 in. BMP41, BMP51, M511 Kontinuierlich Schwarz auf Weiß
66.70 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17940760
Unterlagen ansehen
Brady™
170722
0,645 x 0,75 in. BMP41, BMP51, M511 Ausgestanzt Schwarz auf Weiß
74.25 CHF
80 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17821829
Unterlagen ansehen
Brady™
170855
0.645 x 1 in. BMP51, M511 Ausgestanzt Schwarz auf Weiß
72.75 CHF
80 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Speziell entwickelt - speziell für hohe Ansprüche bei der Leitungs- und Kabelkennzeichnung entwickelt
  • Beständig - selbstverlöschend und beständig gegen extreme Temperaturen, UV-Strahlung, Chemikalien, Kraftstoff und Öl
  • Effizient - schnelle Schrumpfung verkürzt die Installationszeit und spart Kosten
  • Einfach zu identifizieren - Kennzeichnung auf einer klaren und gut lesbaren Oberfläche, die beständig gegen Abrieb ist und nicht verblasst
  • Zertifiziert - UL-Zulassung gemäß UL 224, RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (Ergänzung 2015/863), SAE AS23053/5 (Klasse 1), SAE AS-81531, MIL-STD-202
  • Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
Spezifikation
UL 224, RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863), SAE AS23053/5 (Klasse 1), SAE AS-81531, MIL-Std-202
Matt
Markierung von Leitungen und Kabeln
-67°F to +275°F
Non-adhesive
Wärmeschrumpfendes Polyolefin