Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Schrumpfschläuche
Kennzeichnen Sie Leitungen und Kabel dauerhaft mit beständigen PermaSleeve™ PS Polyolefin-Schrumpfschläuchen (B-342). Zur Verwendung mit einem robusten, tragbaren Brady-Etikettendrucker vorgesehen.
Marke: Brady™ 170720
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Speziell entwickelt - speziell für hohe Ansprüche bei der Leitungs- und Kabelkennzeichnung entwickelt
- Beständig - selbstverlöschend und beständig gegen extreme Temperaturen, UV-Strahlung, Chemikalien, Kraftstoff und Öl
- Effizient - schnelle Schrumpfung verkürzt die Installationszeit und spart Kosten
- Einfach zu identifizieren - Kennzeichnung auf einer klaren und gut lesbaren Oberfläche, die beständig gegen Abrieb ist und nicht verblasst
- Zertifiziert - UL-Zulassung gemäß UL 224, RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (Ergänzung 2015/863), SAE AS23053/5 (Klasse 1), SAE AS-81531, MIL-STD-202
- Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
UL 224, RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863), SAE AS23053/5 (Klasse 1), SAE AS-81531, MIL-Std-202 | |
Non-adhesive | |
Matt | |
Wärmeschrumpfendes Polyolefin | |
Unsteril | |
BMP41, BMP51, M511 | |
-67°F to +275°F | |
0,439 in. | |
1.9 cm |
M4-250-075-342 | |
Schwarz auf Weiß | |
Ausgestanzt | |
Markierung von Leitungen und Kabeln | |
Leitungs- und Kabelkennzeichnung | |
80 Etiketten/Kartusche | |
0,439 x 0,75 in. | |
0,75 in. |