Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Schrumpfschläuche
Kennzeichnen Sie Leitungen und Kabel dauerhaft mit beständigen PermaSleeve™ PS Polyolefin-Schrumpfschläuchen (B-342). Zur Verwendung mit einem robusten, tragbaren Brady-Etikettendrucker vorgesehen.
Marke:  Brady™ 170854
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17861769
  • 66.90 CHF / 80 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Speziell entwickelt - speziell für hohe Ansprüche bei der Leitungs- und Kabelkennzeichnung entwickelt
  • Beständig - selbstverlöschend und beständig gegen extreme Temperaturen, UV-Strahlung, Chemikalien, Kraftstoff und Öl
  • Effizient - schnelle Schrumpfung verkürzt die Installationszeit und spart Kosten
  • Einfach zu identifizieren - Kennzeichnung auf einer klaren und gut lesbaren Oberfläche, die beständig gegen Abrieb ist und nicht verblasst
  • Zertifiziert - UL-Zulassung gemäß UL 224, RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (Ergänzung 2015/863), SAE AS23053/5 (Klasse 1), SAE AS-81531, MIL-STD-202
  • Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
Spezifikation
UL 224, RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863), SAE AS23053/5 (Klasse 1), SAE AS-81531, MIL-Std-202
Non-adhesive
Matt
Wärmeschrumpfendes Polyolefin
Unsteril
BMP51, M511
-67°F to +275°F
0,439 in.
2.54 cm
M5-250-1-342
Schwarz auf Weiß
Ausgestanzt
Markierung von Leitungen und Kabeln
Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling
80 Etiketten/Kartusche
0,439 x 1 in.
1 in.