Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Schrumpfschläuche
Kennzeichnen Sie Leitungen und Kabel dauerhaft mit beständigen PermaSleeve™ PS Polyolefin-Schrumpfschläuchen (B-342). Zur Verwendung mit einem robusten, tragbaren Brady-Etikettendrucker vorgesehen.
Marke:  Brady™ 170718
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17961950
  • 66.70 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Speziell entwickelt - speziell für hohe Ansprüche bei der Leitungs- und Kabelkennzeichnung entwickelt
  • Beständig - selbstverlöschend und beständig gegen extreme Temperaturen, UV-Strahlung, Chemikalien, Kraftstoff und Öl
  • Effizient - schnelle Schrumpfung verkürzt die Installationszeit und spart Kosten
  • Einfach zu identifizieren - Kennzeichnung auf einer klaren und gut lesbaren Oberfläche, die beständig gegen Abrieb ist und nicht verblasst
  • Zertifiziert - UL-Zulassung gemäß UL 224, RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (Ergänzung 2015/863), SAE AS23053/5 (Klasse 1), SAE AS-81531, MIL-STD-202
  • Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
Spezifikation
UL 224, RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863), SAE AS23053/5 (Klasse 1), SAE AS-81531, MIL-Std-202
Non-adhesive
Matt
Wärmeschrumpfendes Polyolefin
Unsteril
BMP41, BMP51, M511
-67°F to +275°F
7 ft.
1.6 cm
M4C-375-342
Schwarz auf Weiß
Kontinuierlich
Markierung von Leitungen und Kabeln
Leitungs- und Kabelkennzeichnung
1 Klebeband/Kassette
0,645 x 0,645 in.
0,645 in.